Learn More
Ácido 3-carboxi-5-nitrobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11406660
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11406660 5 g 5 g
11496650 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11406660
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H29348.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 101084-81-5 | C7H6BNO6 | 210.936 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101084-81-5
Fórmula molecular C7H6BNO6
Peso molecular (g/mol) 210.936
Número MDL MFCD00757433
Clave InChI WNIFCLWDGNHGMX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-carboxy-5-nitrophenylboronic acid, 3-nitro-5-carboxyphenylboronic acid, 5-nitro-3-carboxyphenylboronic acid, 3-carboxy-5-nitrophenyl boronic acid, 3-carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid, benzoic acid, 3-borono-5-nitro, 3-dihydroxyboryl-5-nitrobenzoic acid, 3-dihydroxyboranyl-5-nitrobenzoic acid, 3-borono-5-nitro-benzoic acid, pubchem5139
PubChem CID 2773315
Nombre IUPAC ácido 3-borono-5-nitrobenzoico
SMILES B(C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Carboxy-5-nitrobenzeneboronic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.94
Porcentaje de pureza 97%