Learn More
3-Buten-1-ol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
111.00€ - 1253.00€
CAS | 627-27-0 |
---|---|
Número MDL | MFCD00002959 |
Clave InChI | ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-buten-1-ol, allylcarbinol, 3-butenyl alcohol, 1-buten-4-ol, vinylethyl alcohol, 3-butene-1-ol, ch2=chch2ch2oh, homoallyl alcohol, unii-3db2krm1i9, 1-hydroxy-3-butene |
PubChem CID | 69389 |
Nombre IUPAC | but-3-en-1-ol |
SMILES | C=CCCO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10522841
|
Thermo Scientific Acros
295750250 |
25 ml | Frasco de vidrio |
111.00€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10287073
|
Thermo Scientific Acros
295751000 |
100 mL | Frasco de vidrio |
362.00€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10503894
|
Thermo Scientific Acros
295755000 |
500 mL | Frasco de vidrio |
1253.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
627-27-0 | |
ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N | |
69389 | |
C=CCCO |
MFCD00002959 | |
3-buten-1-ol, allylcarbinol, 3-butenyl alcohol, 1-buten-4-ol, vinylethyl alcohol, 3-butene-1-ol, ch2=chch2ch2oh, homoallyl alcohol, unii-3db2krm1i9, 1-hydroxy-3-butene | |
but-3-en-1-ol |
Especificaciones
3-butan-1-ol | |
98.0 | |
De incoloro a amarillo | |
De 112,0 a 114,0 °C | |
Auténtico | |
C4H8O | |
1.4200 to 1.4220 | |
01, 441 | |
3-buten-1-ol, allylcarbinol, 3-butenyl alcohol, 1-buten-4-ol, vinylethyl alcohol, 3-butene-1-ol, ch2=chch2ch2oh, homoallyl alcohol, unii-3db2krm1i9, 1-hydroxy-3-butene | |
ZSPTYLOMNJNZNG-UHFFFAOYSA-N | |
but-3-en-1-ol | |
69389 | |
≥ 98 % |
627-27-0 | |
100.0 | |
0.8300g/mL | |
32°C | |
98+ % | |
Brida de H2C=CHCH2CH2OH | |
MFCD00002959 | |
0.83 | |
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: miscible with ethanol,ether,acetone | |
C=CCCO | |
72,107 | |
72,11 | |
Líquido |
Sicherheit und Handhabung
Declaración de GHS H:
Líquido y vapor inflamables.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P:
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. - No fumar.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
ADVERTENCIA: La información mostrada en este sitio web ha sido desarrollada en cumplimiento de la normativa de la Unión Europea (UE) y es correcta a nuestro leal saber y entender en la
Palabra de aviso de GHS: Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 210-991-3
- 3-Buten-1-ol
Signalwort
- Atención
Gefahrenkategorie
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Sicherheitshinweis
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.