Learn More
3-Bromoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10403595
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-19-5
Fórmula molecular C6H6BrN
Peso molecular (g/mol) 172.03
Número MDL MFCD00007757
Clave InChI DHYHYLGCQVVLOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-bromoaniline, benzenamine, 3-bromo, 3-bromo aniline, m-aminobromobenzene, aniline, m-bromo, 3-bromobenzenamine, 3-bromophenylamine, bromoaniline 3-, 3-bromo-benzenamine, 3-bromo-phenylamine
PubChem CID 11562
Nombre IUPAC 3-bromoanilina
SMILES NC1=CC=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Bromoaniline
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 16.8°C
Color Blanco a beige
Densidad 1.5800g/mL
Punto de ebullición 251°C
Temperatura de inflamación >230°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4NH2
Índice de refracción 1.6240 to 1.626
Cantidad 100 mL
Beilstein 12, 633
Gravedad específica 1.58
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Bromoaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.