Learn More
Ácido 3-bromo-5-fluorobencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15429657
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15429657 1 g 1 g
15439657 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15429657 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52878.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
3-Bromo-5-fluorobenzeneboronic acid reactant for preparation of functionalized dihalophenylboronic acid via lithiation of dihalophenyl dioxazaborocines and reaction with electrophiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-bromo-5-fluorobencenoborónico es un reactivo para la preparación de ácido dihalofenilborónico funcionalizado mediante la litación de dioxazaborocinas de dihalofenilo y la reacción con electrófilos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 849062-37-9
Fórmula molecular C6H5BBrFO2
Peso molecular (g/mol) 218.82
Número MDL MFCD06411356
Clave InChI UVKKALLRVWTDOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-bromo-5-fluorophenyl boronic acid, 3-bromo-5-fluorobenzeneboronic acid, 3-bromo-5-fluoro-phenyl boronic acid, acmc-209pyp, 3-bromo-5-fluorobenzeneboronic acid 95, boronic acid,b-3-bromo-5-fluorophenyl, 3-bromanyl-5-fluoranyl-phenyl boronic acid, 3-bromo-5-fluorophenylboronic acid, boronic acid, b-3-bromo-5-fluorophenyl
PubChem CID 16217688
Nombre IUPAC ácido (3-bromo-5-fluorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-Bromo-5-fluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.82
Porcentaje de pureza 95%