Learn More
3-Bencilanilina, 98 %
Código de producto. 11349885
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11349885 5 g 5 g
11339885 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11349885
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19872.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61424-26-8
Fórmula molecular C13H13N
Peso molecular (g/mol) 183.254
Número MDL MFCD01310782
Clave InChI GZYMMTQDXHJALZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 308869
Nombre IUPAC 3-bencilanilina
SMILES C1=CC=C(C=C1)CC2=CC(=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Benzylaniline
Punto de fusión 48°C to 52°C
Punto de ebullición 126°C (2 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 2803261
Sinónimo 3-benzyl aniline, benzenamine, 3-phenylmethyl, benzenamine,3-phenylmethyl, 3-benzylphenylamine, 3-phenylmethyl aniline, 3-benzylaniline, 3-phenylmethyl benzenamine, acmc-1b59e
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.25
Porcentaje de pureza 98%