Learn More
Alfa Aesar™ Éster de glicol de neopentilo de ácido 3,5-difluorobencenoborónico, + 98 %
Código de producto. 11394006
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11394006 1 g 1 g
11304016 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394006 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L17266.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 216393-57-6
Fórmula molecular C11H13BF2O2
Peso molecular (g/mol) 226.03
Número MDL MFCD01318139
Clave InChI OLHRAEPCGZMMTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3,5-difluorophenyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 3,5-difluorobenzeneboronic acid neopentyl glycol ester, 3,5-difluorophenylboronic acid neopentyl glycol ester, 3,5-difluorobenzeneboronic acid neopentyl glycol cyclic ester, 2-3,5-difluorophenyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborane, 2-3,5-difluorophenyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborine, 1,3,2-dioxaborinane, 2-3,5-difluorophenyl-5,5-dimethyl, 3,5-difluorobenzenebornoic acid neopentyl glycol cyclic ester, 2-3,5-difluorophenyl-5,5-dimethyldihydro-4h-1,3,2-dioxaborin
PubChem CID 2774056
Nombre IUPAC 2-(3,5-difluorofenil)-5,5-dimetil-1,3,2-dioxaborinano
SMILES B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Difluorobenzeneboronic acid neopentyl glycol ester
Punto de fusión 43°C to 45°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.03
Porcentaje de pureza ≥98%