Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Dietil-1,2-dihidro-1-fenil-2-n-propilpiridina, téc. 75 %
Código de producto. 15408125
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
15408125 10 g 10 g
15418125 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 15408125
Marca: Alfa Aesar™ H32538.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34562-31-7
Fórmula molecular C18H25N
Peso molecular (g/mol) 255.41
Número MDL MFCD00071789
Clave InChI IAAASXBHFUJLHW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3,5-diethyl-1-phenyl-2-propyl-1,2-dihydropyridine, 3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-propylpyridine, pdhp, pyridine, 3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-propyl, 1-phenyl-3,5-diethyl-2-propyl-1,2-dihydropyridine, dsstox_cid_24923, dsstox_rid_80589, dsstox_gsid_44923, 3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-n-propylpyridine, 3,5-diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-propyl pyridine
PubChem CID 118703
Nombre IUPAC 3,5-dietil-1-fenil-2-propil-2H-piridina
SMILES CCCC1N(C=C(CC)C=C1CC)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,5-Diethyl-1,2-dihydro-1-phenyl-2-n-propylpyridine
Densidad 0.97
Punto de ebullición 125°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.5675
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.4
Porcentaje de pureza 75%
Grado Técnico