Learn More
Cloruro de 3',5'-diclorobifenil-4-sulfonilo, 97 %, ACROS Organics™
88.30€ - 278.00€
CAS | 885267-95-8 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H7Cl3O2S |
Peso molecular (g/mol) | 321.61 |
Clave InChI | KBMKQHVXGMOKKI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-3,5-dichlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 3',5'-dichloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,5-dichlorophenyl benzenesulphonyl chloride, 3',5'-dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,5-dichlorophenyl phenyl sulfonyl chloride |
PubChem CID | 3771398 |
Nombre IUPAC | cloruro de 4-(3,5-diclorofenil)bencenosulfonilo |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl |
Descripción
885267-95-8 | |
321.61 | |
4-3,5-dichlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 3',5'-dichloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,5-dichlorophenyl benzenesulphonyl chloride, 3',5'-dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,5-dichlorophenyl phenyl sulfonyl chloride | |
cloruro de 4-(3,5-diclorofenil)bencenosulfonilo |
C12H7Cl3O2S | |
KBMKQHVXGMOKKI-UHFFFAOYSA-N | |
3771398 | |
C1=CC(=CC=C1C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl |
Especificaciones
3', 5'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride | |
102°C to 106°C | |
Frasco de vidrio | |
4-3,5-dichlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 3',5'-dichloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,5-dichlorophenyl benzenesulphonyl chloride, 3',5'-dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,5-dichlorophenyl phenyl sulfonyl chloride | |
C1=CC(=CC=C1C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl | |
321.61 | |
321.61 |
885267-95-8 | |
96% min. diethylsulfonamide derivative (HPLC) | |
C12H7Cl3O2S | |
KBMKQHVXGMOKKI-UHFFFAOYSA-N | |
cloruro de 4-(3,5-diclorofenil)bencenosulfonilo | |
3771398 | |
97% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Contact with water liberates toxic gas.
GHS Signal Word: Danger
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 3',5'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO – Research Use Only