Learn More
3,5-Dibromo-4-hidroxibenzaldehído, 98 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3, 5-Dibromo-4-hydroxybenzaldehyde |
Nombre de nota | 98% |
% mín. CAS | 97.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 182.0°C to 186.0°C |
Color | Marrón a rosa |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 25 g |