missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 3,4-difluorobencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11439837
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11439837 5 g 5 g
11429837 1 g 1 g
11449837 25 g 25 g
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11439837

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22799.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 168267-41-2 | C6H5BF2O2 | 157.91 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 168267-41-2
Fórmula molecular C6H5BF2O2
Peso molecular (g/mol) 157.91
Número MDL MFCD00807405
Clave InChI RMGYQBHKEWWTOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-difluorophenyl boronic acid, 3,4-difluorobenzeneboronic acid, 3,4-difluorophenyl boranediol, 3,4-fluorobenzene boronic acid, 3,4-difluorophenylbornic acid, 3,4-difluoro phenylboric acid, 3,4-difluorobenzenebornoic acid, 3,4-difluoro phenylboronic acid, boronic acid, 3,4-difluorophenyl
PubChem CID 2734337
Nombre IUPAC ácido (3,4-difluorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(F)C(F)=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 3,4-Difluorobenzeneboronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 7369788
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.91
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.