Learn More
3-[(4-Clorofenilsulfonil)metil]benzamidoxima, Alfa Aesar™
Código de producto. 11450150
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11450150 1 g 1 g
11460150 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11450150
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50633.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Chemical Identifiers
CAS 583059-52-3
Fórmula molecular C14H13ClN2O3S
Peso molecular (g/mol) 324.779
Número MDL MFCD08060949
Clave InChI JEBLYWBMDYPQRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chembl95609, 3-4-chlorophenyl sulfonyl methyl-n-hydroxybenzimidamide, 3-4-chlorophenyl sulfonyl methyl-n-hydroxybenzenecarboximidamide, 3-4-chlorophenylsulfonyl methyl benzamidoxime, 3-4-chlorophenyl sulfonyl methyl-n'-hydroxybenzenecarboximidamide, 3-4-chloro-benzenesulfonylmethyl-n-hydroxy-benzamidine, 4-chloro-1-3-hydroxyamino iminomethyl phenyl methyl sulfonyl benzene
PubChem CID 9584159
Nombre IUPAC 3-[(4-clorofenil)sulfonilmetil]-N'-hidroxibencenocarboximidamida
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=NO)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-[(4-Chlorophenylsulfonyl)methyl]benzamidoxime
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.79