Learn More
3-(4-Bromofenil)-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
80.40€ - 310.00€
CAS | 25574-11-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H11BrO |
Peso molecular (g/mol) | 215.09 |
Número MDL | MFCD09028724 |
Clave InChI | WODKXGCVVOOEIJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-4-bromophenyl propan-1-ol, 4-bromobenzenepropanol, 3-4-bromo-phenyl-propan-1-ol, benzenepropanol, 4-bromo, 3-4-bromophenyl-1-propanol, pubchem3984, 3-4-bromophenyl propanol, 3-4-bromophenyl-propanol, amth183, 3-4-bromophenyl propyl alcohol |
PubChem CID | 10560614 |
Nombre IUPAC | 3-(4-bromofenil)propan-1-ol |
SMILES | C1=CC(=CC=C1CCCO)Br |
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Cantidad | Price | Quantity & Availability | |||||
15487618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61118.03 |
1 g |
80.40€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15497618
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61118.06 |
5 g |
310.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
25574-11-2 | |
215.09 | |
WODKXGCVVOOEIJ-UHFFFAOYSA-N | |
10560614 | |
C1=CC(=CC=C1CCCO)Br |
C9H11BrO | |
MFCD09028724 | |
3-4-bromophenyl propan-1-ol, 4-bromobenzenepropanol, 3-4-bromo-phenyl-propan-1-ol, benzenepropanol, 4-bromo, 3-4-bromophenyl-1-propanol, pubchem3984, 3-4-bromophenyl propanol, 3-4-bromophenyl-propanol, amth183, 3-4-bromophenyl propyl alcohol | |
3-(4-bromofenil)propan-1-ol |
Specifications
3-(4-Bromophenyl)-1-propanol | |
C9H11BrO | |
MFCD09028724 | |
WODKXGCVVOOEIJ-UHFFFAOYSA-N | |
3-(4-bromofenil)propan-1-ol | |
10560614 | |
98% |
25574-11-2 | |
BrC6H4(CH2)3OH | |
3-4-bromophenyl propan-1-ol, 4-bromobenzenepropanol, 3-4-bromo-phenyl-propan-1-ol, benzenepropanol, 4-bromo, 3-4-bromophenyl-1-propanol, pubchem3984, 3-4-bromophenyl propanol, 3-4-bromophenyl-propanol, amth183, 3-4-bromophenyl propyl alcohol | |
C1=CC(=CC=C1CCCO)Br | |
215.09 | |
215.09 | |
Sólido |
Safety and Handling
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only