Learn More
Ácido 3-(3-piridil)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
26.05€ - 289.00€
CAS | 351422-72-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H10BNO2 |
Peso molecular (g/mol) | 199.02 |
Número MDL | MFCD16658918 |
Clave InChI | SSVQXHWHJJERAP-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-pyridin-3-yl phenyl boronic acid, 3-3-pyridyl benzeneboronic acid, 3-pyridin-3-yl phenylboronic acid, 3-3-pyridinyl phenylboronic acid, 3-3-pyridinyl phenyl boronic acid, boronic acid, 3-3-pyridinyl phenyl, 3-3-pyridyl phenylboronic acid, 3-pyridin-3-yl phenyl boronic acid pinacol ester |
PubChem CID | 58526507 |
SMILES | OB(O)C1=CC(=CC=C1)C1=CN=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15472049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64739.MD |
250 mg |
26.05€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15452049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64739.03 |
1 g |
78.20€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15462049
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H64739.06 |
5 g | |||||||
Descripción
It is used as an OLED material. Phenylboronic acids are efficient phenylating agents in copper promoted CN and CO bond cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesSe utiliza como material OLED. Los ácidos fenilborónicos funcionan eficazmente como agentes de fenilación en las reacciones de acoplamiento cruzado de CN y CO fomentadas con cobre.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
351422-72-5 | |
199.02 | |
SSVQXHWHJJERAP-UHFFFAOYSA-N | |
58526507 |
C11H10BNO2 | |
MFCD16658918 | |
3-pyridin-3-yl phenyl boronic acid, 3-3-pyridyl benzeneboronic acid, 3-pyridin-3-yl phenylboronic acid, 3-3-pyridinyl phenylboronic acid, 3-3-pyridinyl phenyl boronic acid, boronic acid, 3-3-pyridinyl phenyl, 3-3-pyridyl phenylboronic acid, 3-pyridin-3-yl phenyl boronic acid pinacol ester | |
OB(O)C1=CC(=CC=C1)C1=CN=CC=C1 |
Especificaciones
3-(3-Pyridyl)benzeneboronic acid | |
Blanco | |
MFCD16658918 | |
3-pyridin-3-yl phenyl boronic acid, 3-3-pyridyl benzeneboronic acid, 3-pyridin-3-yl phenylboronic acid, 3-3-pyridinyl phenylboronic acid, 3-3-pyridinyl phenyl boronic acid, boronic acid, 3-3-pyridinyl phenyl, 3-3-pyridyl phenylboronic acid, 3-pyridin-3-yl phenyl boronic acid pinacol ester | |
OB(O)C1=CC(=CC=C1)C1=CN=CC=C1 | |
199.02 | |
199.02 | |
Polvo |
351422-72-5 | |
C11H10BNO2 | |
20520996 | |
SSVQXHWHJJERAP-UHFFFAOYSA-N | |
ácido [3-(piridina-3-il)fenil]borónico | |
58526507 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO - Para uso exclusivo en investigación