Learn More
Ácido 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metilisoxazol-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-2698969
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
Código de producto. 10455712
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB01884DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 3919-74-2
Fórmula molecular C11H7ClFNO3
Peso molecular (g/mol) 255.63
Número MDL MFCD00055659
Clave InChI REIPZLFZMOQHJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid, fcimic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-2-dihloro-6-fluorophenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, 3-2-chloro-6-fluorophenyl-5-methyl-4-isoxazolecarboxic acid, pubchem8772, acmc-1ckjh, 3-2-chloro-6-fluorophenyl 5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
PubChem CID 77520
Nombre IUPAC ácido 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carboxílico
SMILES CC1=C(C(O)=O)C(=NO1)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.63
Porcentaje de pureza 97%