Learn More
3-(2-Cloro-5-metilfenoxi)piperidina, 98 %, Thermo Scientific™
57.80€ - 205.00€
CAS 902837-30-3
Fórmula molecular C12H16ClNO
Peso molecular (g/mol) 225.716
Número MDL MFCD08061103
Clave InChI GRLVAJJXUNOVRA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-chloro-5-methylphenoxy piperidine, 3-2-chloro-5-methyl-phenoxy-piperidine, 1-chloro-4-methyl-2-3-piperidyloxy benzene
PubChem CID 24212031
Nombre IUPAC 3-(2-cloro-5-metilfenoxi)piperidina
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)Cl)OC2CCCNC2
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11419770
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50991.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11429770
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50991.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Título del producto
3-(2-Cloro-5-metilfenoxi)piperidina, 98 %, Thermo Scientific™