missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 3-(2,5-Dimetoxifenil)-1H-pirazol
62.20€ - 337.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 181122-45-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C11H12N2O2 |
Peso molecular (g/mol) | 204.229 |
Número MDL | MFCD02091528 |
Clave InChI | JEFGLUGSZPRTEJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-2,5-dimethoxyphenyl-1h-pyrazole, 5-2,5-dimethoxyphenyl-1h-pyrazole, 3-2,5-dimethoxyphenyl pyrazole, 1,4-dimethoxy-2-pyrazol-3-ylbenzene, acmc-1byef |
PubChem CID | 18801454 |
Nombre IUPAC | 5-(2,5-dimetoxifenil)-1H-pirazol |
SMILES | COC1=CC(=C(C=C1)OC)C2=CC=NN2 |
Descripción
Identificadores de productos químicos
181122-45-2 | |
204.229 | |
JEFGLUGSZPRTEJ-UHFFFAOYSA-N | |
18801454 | |
COC1=CC(=C(C=C1)OC)C2=CC=NN2 |
C11H12N2O2 | |
MFCD02091528 | |
3-2,5-dimethoxyphenyl-1h-pyrazole, 5-2,5-dimethoxyphenyl-1h-pyrazole, 3-2,5-dimethoxyphenyl pyrazole, 1,4-dimethoxy-2-pyrazol-3-ylbenzene, acmc-1byef | |
5-(2,5-dimetoxifenil)-1H-pirazol |
Especificaciones
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)-1H-pyrazole | |
C11H12N2O2 | |
3-2,5-dimethoxyphenyl-1h-pyrazole, 5-2,5-dimethoxyphenyl-1h-pyrazole, 3-2,5-dimethoxyphenyl pyrazole, 1,4-dimethoxy-2-pyrazol-3-ylbenzene, acmc-1byef | |
COC1=CC(=C(C=C1)OC)C2=CC=NN2 | |
204.229 | |
204.23 |
181122-45-2 | |
MFCD02091528 | |
JEFGLUGSZPRTEJ-UHFFFAOYSA-N | |
5-(2,5-dimetoxifenil)-1H-pirazol | |
18801454 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes