Learn More
2B4/CD244/SLAMF4 Antibody (244F4) - BSA Free, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
185.85€ - 588.00€
Especificaciones
| Antígeno | 2B4/CD244/SLAMF4 |
|---|---|
| Clon | 244F4 |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Dilución | Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18096666
|
Novus Biologicals
NBP2-00223-100UG |
100 μg |
486.00€ 458.85€ / 100 microgramos Ahorro 27.15€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18047246
|
Novus Biologicals
NBP2-00223-500UG |
500 μg |
622.00€ 588.00€ / 500 microgramos Ahorro 34.00€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18001867
|
Novus Biologicals
NBP2-00223-0.025MG |
0.025 mg |
197.00€ 185.85€ / 25 microgramos Ahorro 11.15€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
2B4/CD244/SLAMF4 Monoclonal specifically detects 2B4/CD244/SLAMF4 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.Especificaciones
| 2B4/CD244/SLAMF4 | |
| 0.5 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Aqueous, may contain carrier protein/stabilizer. with 0.09% Sodium Azide | |
| 51744 | |
| The immunogen for this antibody is CD244. | |
| Primary | |
| Store at 4C. Do not freeze. |
| 244F4 | |
| Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000 | |
| Monoclonal | |
| Rat | |
| Mouse | |
| CD244 antigen, CD244 molecule, natural killer cell receptor 2B4, h2B4, NAILNK cell activation-inducing ligand, natural killer cell receptor 2B4, NKR2B4NK cell type I receptor protein 2B4,2B4CD244 natural killer cell receptor 2B4, Nmrk, SLAMF4NK cell activation inducing ligand NAIL | |
| CD244 | |
| IgG2a | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only