missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
2B4/CD244/SLAMF4 Monoclonal specifically detects 2B4/CD244/SLAMF4 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | 2B4/CD244/SLAMF4 |
| Aplicaciones | Western Blot, Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 244F4 |
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000 |
| Formulación | Aqueous, may contain carrier protein/stabilizer. with 0.09% Sodium Azide |
| Alias de gen | CD244 antigen, CD244 molecule, natural killer cell receptor 2B4, h2B4, NAILNK cell activation-inducing ligand, natural killer cell receptor 2B4, NKR2B4NK cell type I receptor protein 2B4,2B4CD244 natural killer cell receptor 2B4, Nmrk, SLAMF4NK cell activation inducing ligand NAIL |
| Símbolos de los genes | CD244 |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?