Learn More
BRAND™ Inserto de 24 pocillos 2 en 1, membrana de PET
Código de producto. p-7156868 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
8 μm
N.° por paquete:
48 x 1
4 x 12
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
Código de producto. Tamaño de poro N.° por paquete unitSize
16104957 0,4 μm 48 x 1 paquete de 48
16114957 0,4 μm 4 x 12 paquete de 48
16124957 8 μm 48 x 1 paquete de 48
16134957 8 μm 4 x 12 paquete de 48
4 options
Código de producto. 16104957
Marca: BRAND™ 782710
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La superficie cellGrade™ plus de las membranas garantiza una excelente fijación y crecimiento celular. Las membranas altamente transparentes le dan una buena visibilidad de los cultivos celulares, y la alta densidad de poros contribuye a una buena permeabilidad.
  • Utilice insertos en posición colgante o de pie
  • Para placas de 24 pocillos o placas de cultivo
  • Logre un crecimiento celular uniforme y controlado gracias al tratamiento de la superficie, sin revestimientos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Inserto de 24 pocillos 2 en 1, membrana de PET de 0,4 μm
Material PET
Tamaño de poro 0,4 μm
N.° por paquete 48 x 1
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 24