Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Size: 10mm and Larger
Marca: RETSCH 60.149.112000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
1Cada una | |
203,2mm | |
Acero inoxidable | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
50,8mm |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
Acero inoxidable | |
112 mm | |
ISO 3310/1 | |
Agitador AS 300 |