Learn More
Eppendorf™ Placas de PCR de polipropileno estériles de 96 pocillos profundos de 2000μl
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10052143 Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Verde
Envase:
10 bolsas x 8 placas
5 bolsas x 4 placas
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 80
Código de producto. 10052143
Marca: Eppendorf™ 0030506308
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placas de PCR, libres de ADN, ADNasa, ARNasa e inhibidores de PCR
Combinan un nuevo diseño de pocillos con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación. La geometría de los pocillos permite el pipeteo a alta velocidad sin salpicaduras, una excelente mezcla y una alta velocidad de centrifugación, lo cual acelera sus procesos de trabajo manuales y automatizados. Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485
  • Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
  • Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
  • Alta resistencia a productos químicos
  • G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
  • Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
  • Esterilizable en autoclave
  • Disponibles opcionalmente con código de barras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 10 bolsas x 8 placas
Color Blanco
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Volumen total del pocillo (métrico) 2000 μl
Cantidad 80/caja