Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adapters, Frontier™ R-S4x100/4MI Swing Out Rotors
Facilitate centrifugation of tubes smaller or greater in number than the original, provided carrier space for Frontier™ R-S4x100/4MI Swing Out Rotors
Marca: Ohaus™ 30314852
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Admite tubos de centrífuga de menor o mayor número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
- Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/4MI
Especificaciones
RB | |
17 mm | |
Gradilla, 7 de 15 ml D 17 mm RB, 2 por paquete | |
2 |
7 × 15 ml | |
Rotores oscilantes R-4SX100/4MI | |
7 |