Learn More
Ácido 2-(trifluorometoxi)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
9.80€ - 40.60€
CAS 1979-29-9
Fórmula molecular C8H4F3O3
Peso molecular (g/mol) 205.11
Número MDL MFCD00052325
Clave InChI JMYSPFGUBNENSE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2-trifluoromethoxy benzoic acid, o-trifluoromethoxybenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisic acid, 2-trifluoromethoxy-benzoic acid, rarechem al bo 0449, pubchem4587, acmc-209f2a, ksc494o7t
PubChem CID 2777223
Nombre IUPAC ácido 2-(trifluorometoxi)benzoico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10540553
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Maybridge
TL00372DA
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10596785
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Maybridge
TL00372DE
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
10653435
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Maybridge
TL00372EB
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
1979-29-9
205.11
JMYSPFGUBNENSE-UHFFFAOYSA-M
2777223
[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
C8H4F3O3
MFCD00052325
2-trifluoromethoxy benzoic acid, o-trifluoromethoxybenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisic acid, 2-trifluoromethoxy-benzoic acid, rarechem al bo 0449, pubchem4587, acmc-209f2a, ksc494o7t
ácido 2-(trifluorometoxi)benzoico
Especificaciones
2-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
97.0
Frasco de vidrio ámbar
CF3OC6H4CO2H
2-trifluoromethoxy benzoic acid, o-trifluoromethoxybenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-anisic acid, 2-trifluoromethoxy-benzoic acid, rarechem al bo 0449, pubchem4587, acmc-209f2a, ksc494o7t
[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1OC(F)(F)F
205.11
206.12
1979-29-9
97%
C8H4F3O3
MFCD00052325
JMYSPFGUBNENSE-UHFFFAOYSA-M
ácido 2-(trifluorometoxi)benzoico
2777223
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.