Learn More
2-Piridinatioamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10007769
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5346-38-3
Fórmula molecular C6H6N2S
Peso molecular (g/mol) 138.19
Número MDL MFCD00087576
Clave InChI HYKQYVSNFPWGKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiopicolinamide, 2-pyridinecarbothioamide, pyridine-2-thioamide, pyridine-2-carbothioic acid amide, picolinamide, thio, 2-pyridinethiocarboxamide, picolinothioamide, 2-thiopicolinamide, pyridinecarbothioamide, 2-thiocarbamoylpyridine
PubChem CID 1549499
Nombre IUPAC piridina-2-carbotioamida
SMILES NC(=S)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Pyridinethioamide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 137°C to 139°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Pyridinethioamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.