Learn More
2-Octeno, cis + trans, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Octene |
| Nombre de nota | Cis + Trans |
| Densidad | 0.715 |
| Punto de ebullición | 123°C to 125°C |
| Temperatura de inflamación | 14°C (57°F) |
| Índice de refracción | 1.415 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN3295 |
| Beilstein | 1719495 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.22 |
| Mostrar más |