Learn More
Isotiocianato de 2-nitrofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448909
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isotiocianato de 2-nitrofenol puede reaccionar con la piridin-2-ilamina para obtener 2-nitrofenil(2-piridil)tiourea. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Se hidroliza con agua.
Almacenar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Nitrophenyl isothiocyanate
CAS 2719-30-4
Punto de fusión 73°C to 76°C
Punto de ebullición 135°C to 137°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Irritating
Fórmula molecular C7H4N2O2S
Número MDL MFCD00007092
Cantidad 5 g
Número UN UN2923
Beilstein 2719657
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 2-nitrophenyl isothiocyanate, benzene, isothiocyanatonitro, 2-nitrobenzenisothiocyanate, 2-nitrophenylisothiocyanate, o-nitrophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-nitro-benzene, #
Información de solubilidad Hydrolyzes with water.
Clave InChI CBWJHIXSVFDERH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-2-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 180.181
PubChem CID 137690
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.19
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Nitrophenyl isothiocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..