Learn More
2-Metil-2,4-pentanodiol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
33.70€ - 366.00€
CAS | 107-41-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H14O2 |
Peso molecular (g/mol) | 118.18 |
Número MDL | MFCD00004547 |
Clave InChI | SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol |
PubChem CID | 7870 |
ChEBI | CHEBI:62995 |
Nombre IUPAC | 2-metilpentano-2,4-diol |
SMILES | CC(CC(C)(C)O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10071790
|
Thermo Scientific Acros
150340010 |
1 L | Frasco de vidrio |
33.70€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10772314
|
Thermo Scientific Acros
150340025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
59.10€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10003083
|
Thermo Scientific Acros
150340250 |
25 L | Bidón de metal |
366.00€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
107-41-5 | |
118.18 | |
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N | |
7870 | |
2-metilpentano-2,4-diol |
C6H14O2 | |
MFCD00004547 | |
hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol | |
CHEBI:62995 | |
CC(CC(C)(C)O)O |
Especificaciones
2-Methyl-2, 4-pentanediol | |
98.5 | |
-40.0°C | |
197.0°C | |
Auténtico | |
C6H14O2 | |
1.4260 to 1.4280 | |
01, 486 | |
15, 4746 | |
hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol | |
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N | |
2-metilpentano-2,4-diol | |
7870 | |
36 mPa.s (20°C) | |
99% |
107-41-5 | |
100.0 | |
0.9220g/mL | |
93°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH | |
MFCD00004547 | |
01,693 | |
0.922 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and lower aliphathic,hydrocarbons | |
CC(CC(C)(C)O)O | |
118.18 | |
CHEBI:62995 | |
118.18 | |
Líquido ligeramente viscoso |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 203-489-
- 2-Methyl-2,4-pentanediol
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.