Learn More
2-Metoxi-5-nitropiridina, 97 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Methoxy-5-nitropyridine |
Nombre de nota | 97% |
% mín. CAS | 96.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 108.0°C to 111.0°C |
Color | De incoloro a amarillo |
Densidad | 0.45g/mL |
Temperatura de inflamación | 130°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Methoxy-5-nitropyridine
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.