Learn More
2-Isopropoxifenol, 97 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Isopropoxyphenol |
Nombre de nota | 97% |
% mín. CAS | 96.0 |
% máx. CAS | 100.0 |
Color | Marrón rojizo a amarillo |
Densidad | 1.0300g/mL |
Punto de ebullición | 100.0°C to 102.0°C (11.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 87°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |