Learn More
2-Hidroximetil-12-corona-4, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
42.50€ - 387.00€
CAS | 75507-26-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H18O5 |
Peso molecular (g/mol) | 206.238 |
Número MDL | MFCD00067524 |
Clave InChI | NJIPEIQHUNDGPY-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 2733085 |
Nombre IUPAC | 1,4,7,10-tetraoxaciclododec-2-ilmetanol |
SMILES | C1COCCOC(COCCO1)CO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11485230
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044509.01 |
0.25 g |
42.50€
0.25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11495230
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044509.03 |
1 g |
121.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11405240
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044509.06 |
5 g |
387.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Ethylene oxide is important or critical to the production of detergents, thickeners, solvents, plastics, and various organic chemicals such as ethylene glycol, ethanolamines, simple and complex glycols, polyglycol ethers and other compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
75507-26-5 | |
206.238 | |
NJIPEIQHUNDGPY-UHFFFAOYSA-N | |
1,4,7,10-tetraoxaciclododec-2-ilmetanol |
C9H18O5 | |
MFCD00067524 | |
2733085 | |
C1COCCOC(COCCO1)CO |
Especificaciones
2-Hydroxymethyl-12-crown-4 | |
1.20 g/mL | |
>110°C (230°F) | |
1.48 | |
4661968 | |
Miscible in water. Soluble in non-polar solvents. Insoluble in water. | |
C1COCCOC(COCCO1)CO | |
206.238 | |
206.24 | |
Líquido |
75507-26-5 | |
115°C (0.04 mmHg) | |
C9H18O5 | |
MFCD00067524 | |
1,4,7,10-tetraoxacyclododecane-2-methanol, 2-hydroxymethyl-12-crown-4, 2-hydroxymethyl-12-crown4-ether, 1,4,7,10-tetraoxacyclododecan-2-ylmethanol, 2-hydroxymethyl-12-crown, 2-hydroxymethyl-12-crown 4-ether, 2-hydroxymethyl-12-crown-4-ether, 2-hydroxymethyl-1,2-crown 4-ether, 1,4,7,10-tetraoxacyclododecan-2-methanol, 2,5,8,11-tetraoxacyclododecyl methan-1-ol | |
NJIPEIQHUNDGPY-UHFFFAOYSA-N | |
1,4,7,10-tetraoxaciclododec-2-ilmetanol | |
2733085 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 278-224-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only