Learn More
Yoduro de 2-fluorofenilzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal ™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluorophenylzinc iodide |
| Nombre de nota | Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles |
| CAS | 186000-41-9 |
| Densidad | 1.03 |
| Fórmula molecular | C6H4FIZn |
| Número MDL | MFCD02260162 |
| Cantidad | 50 mL |
| Número UN | UN3399 |
| Sensibilidad | Air sensitive |
| Sinónimo | 2-fluorophenylzinc iodide solution, zinc 2+ ion 2-fluorobenzen-1-ide iodide |
| Mostrar más |