Learn More
Isotiocianato de 2-fluorofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024107
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 11493867
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18314.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38985-64-7 | C7H4FNS | 153.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38985-64-7
Fórmula molecular C7H4FNS
Peso molecular (g/mol) 153.17
Número MDL MFCD00004800
Clave InChI OAGDRIUTLPDSMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorophenyl isothiocyanate, o-fluorophenyl isothiocyanate, benzene, 1-fluoro-2-isothiocyanato, 2-fluorophenylisothiocyanate, 1-fluoro-2-isothiocyanato-benzene, isothiocyanic acid 2-fluorophenyl ester, benzene,1-fluoro-2-isothiocyanato, o-fluoro phenyl isothiocyanate, 2-fluorobenzenisothiocyanate, timtec-bb sbb006546
PubChem CID 97520
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-isotiocianatobenceno
SMILES FC1=CC=CC=C1N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorophenyl isothiocyanate
Densidad 1.248
Punto de ebullición 103°C to 104°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 97°C (206°F)
Índice de refracción 1.6254
Cantidad 5 g
Número UN UN2922
Beilstein 4176581
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza 97%