Learn More
Alcohol 2-fluorofenetil, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10237710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
Código de producto. 10237710
Marca: Thermo Scientific Acros 310970250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 50919-06-7
Fórmula molecular C8H9FO
Peso molecular (g/mol) 140.16
Número MDL MFCD00002887
Clave InChI HNIGZVZDWCTFPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorophenethyl alcohol, 2-2-fluorophenyl ethanol, 2-2-fluorophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-fluoro, 2-fluorophenethylalcohol, 2-2-fluoro-phenyl-ethanol, 2-fluorobenzeneethanol, acmc-1axdv, o-fluorophenethyl alcohol, 2-fluorophenylethyl alcohol
PubChem CID 2733296
Nombre IUPAC 2-(2-fluorofenil)etanol
SMILES OCCC1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorophenethyl alcohol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.0400g/mL
Temperatura de inflamación 98°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CH2CH2OH
Índice de refracción 1.5080 to 1.51
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido