Learn More
2-Fluoro-6-metoxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11498913
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94088-46-7
Fórmula molecular C8H6FNO
Peso molecular (g/mol) 151.14
Número MDL MFCD00042291
Clave InChI YPMSIWYNTPSPMV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyano-3-fluoroanisole, benzonitrile, 2-fluoro-6-methoxy, 6-fluoro-o-anisonitrile, 2-fluoro-6-methoxybenzenecarbonitrile, buttpark 45\03-64, pubchem10117, acmc-209rov, ksc494m1p, 2-fluoro-6-methoxycyanobenzene
PubChem CID 523101
Nombre IUPAC 2-fluoro-6-metoxibenzonitrilo
SMILES COC1=C(C(=CC=C1)F)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile
Punto de fusión 101°C to 105°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 4179192
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.14
Porcentaje de pureza 98%