Learn More
2-Fluoro-5-nitrobenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 166.11 |
Porcentaje de pureza | 97% |