Learn More
Ácido 2-fluoro-5-(3-piridilcarbamoil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
155.00€ - 465.00€
CAS 1449132-32-4
Fórmula molecular C12H10BFN2O3
Peso molecular (g/mol) 260.031
Número MDL MFCD20265175
Clave InChI LWVDXBKALYJJIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-5-3-pyridylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-fluoro-5-pyridin-3-yl carbamoyl phenylboronic acid, 2-fluoro-5-3-pyridylcarbamoyl phenylboronic acid
PubChem CID 73995628
Nombre IUPAC ácido [2-fluoro-5-(piridina-3-ilcarbamoil)fenil]borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)NC2=CN=CC=C2)F)(O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15480756
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54093.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15470756
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54093.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
1449132-32-4
260.031
LWVDXBKALYJJIU-UHFFFAOYSA-N
73995628
B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)NC2=CN=CC=C2)F)(O)O
C12H10BFN2O3
MFCD20265175
2-fluoro-5-3-pyridylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-fluoro-5-pyridin-3-yl carbamoyl phenylboronic acid, 2-fluoro-5-3-pyridylcarbamoyl phenylboronic acid
ácido [2-fluoro-5-(piridina-3-ilcarbamoil)fenil]borónico
Especificaciones
2-Fluoro-5-(3-pyridylcarbamoyl)benzeneboronic acid
C12H10BFN2O3
2-fluoro-5-3-pyridylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-fluoro-5-pyridin-3-yl carbamoyl phenylboronic acid, 2-fluoro-5-3-pyridylcarbamoyl phenylboronic acid
B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)NC2=CN=CC=C2)F)(O)O
260.031
260.03
1449132-32-4
MFCD20265175
LWVDXBKALYJJIU-UHFFFAOYSA-N
ácido [2-fluoro-5-(piridina-3-ilcarbamoil)fenil]borónico
73995628
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes