Learn More
2-(Difenilfosfino)etiltrietoxisilano, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
30.24€ - 404.00€
CAS | 18586-39-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C20H29O3PSi |
Peso molecular (g/mol) | 376.51 |
Número MDL | MFCD00015125 |
Clave InChI | HLXCYTXLQJWQFG-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-diphenylphosphino ethyltriethoxysilane, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl phosphine, phosphine, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl phosphane, phosphine,diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl, triethoxysilyl ethyl diphenylphosphine, ksc268s0d |
PubChem CID | 87708 |
Nombre IUPAC | difenil(2-trietoxisililetil)fosfano |
SMILES | CCO[Si](CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(OCC)OCC |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10435085
|
Thermo Scientific Acros
391860010 |
1 g | Frasco de vidrio | ||||||
10443745
|
Thermo Scientific Acros
391860050 |
5 g | Frasco de vidrio |
107.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10686494
|
Thermo Scientific Acros
391860250 |
25 g | Frasco de vidrio |
404.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)Identificadores de productos químicos
18586-39-5 | |
376.51 | |
HLXCYTXLQJWQFG-UHFFFAOYSA-N | |
87708 | |
CCO[Si](CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(OCC)OCC |
C20H29O3PSi | |
MFCD00015125 | |
2-diphenylphosphino ethyltriethoxysilane, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl phosphine, phosphine, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl phosphane, phosphine,diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl, triethoxysilyl ethyl diphenylphosphine, ksc268s0d | |
difenil(2-trietoxisililetil)fosfano |
Especificaciones
2-(Diphenylphosphino)ethyltriethoxysilane | |
90.0 | |
De incoloro a amarillo | |
182.0°C (1.3 mmHg) | |
Authentic | |
C20H29O3PSi | |
MFCD00015125 | |
2-diphenylphosphino ethyltriethoxysilane, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl phosphine, phosphine, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl, diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl phosphane, phosphine,diphenyl 2-triethoxysilyl ethyl, triethoxysilyl ethyl diphenylphosphine, ksc268s0d | |
HLXCYTXLQJWQFG-UHFFFAOYSA-N | |
difenil(2-trietoxisililetil)fosfano | |
87708 | |
92% |
18586-39-5 | |
100.0 | |
1.0500g/mL | |
134.5°C | |
90% min. (GC) | |
1.5390 to 1.5410 (20°C, 589nm) | |
1.05 | |
Solubility in water: reacts. | |
CCO[Si](CCP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(OCC)OCC | |
376.51 | |
376.51 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Harmful if swallowed.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 242-427-7
- 2-(Diphenylphosphino)ethyltriethoxysilane
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.