Learn More
Cytiva Kit de limpieza 2-D
Código de producto. 10298894 Tienda Cytiva Productos
Click to view available options
Suficiente para:
50 muestras de menos de 100 μl
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. 10298894
Marca: Cytiva 80648451
Mejore la calidad de la electroforesis 2-D. El kit de limpieza 2-D Cytiva Life Sciences™ elimina los contaminantes interferentes para la electroforesis 2-D.
  • La precipitación cuantitativa separa las proteínas de los detergentes, las sales, los lípidos, los fenólicos y los ácidos nucleicos
  • No produce ganancia ni pérdida de puntos
  • Procesa 50 muestras de hasta 100 μl cada una, pero se puede escalar para volúmenes mayores o muestras más diluidas
  • Proporciona rendimiento en unos 90 minutos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 1600 °C
Color Incolora
Tipo de producto Kit de limpieza para electroforesis
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Mejora la calidad de la electroforesis 2-D
Contenido del kit 15 ml de precipitante, 17,5 ml de coprecipitante, 50 ml de tampón de lavado, 250 μl de aditivo de lavado, tarjeta de referencia rápida e instrucciones
Temperatura de fusión 851 °C
Peso molecular 105,98874
Requisitos de almacenamiento - 20 °C
Suficiente para 50 muestras de menos de 100 μl