Learn More
2-cloro-6-metil-3-(trifluorometil)piridina, 97 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine |
Punto de fusión | 30°C to 32°C |
Punto de ebullición | 84°C to 86°C (24.0 Torr) |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.57 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2-Chloro-6-methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.