Learn More
Clorhidrato de 2-bromo-4-fluorobencilamina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride used as a intermediate in pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2-Bromo-4-clorhidrato de fluorobencilamina utilizado como intermediario en el sector farmacéutico.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
2-Bromo-4-clorhidrato de fluorobencilamina utilizado como intermediario en el sector farmacéutico.
Notas
Almacenar en un área fresca y bien ventilada. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.5 |
Porcentaje de pureza | 96% |
Forma física | Sólido |