Learn More
2-Amino-6-metil-3-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine used as a intermediate in organic synthesis and used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-amino-6-metil-3-nitropiridina se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y se utiliza en medicina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
La 2-amino-6-metil-3-nitropiridina se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y se utiliza en medicina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-Amino-6-methyl-3-nitropyridine |
Cantidad | 25 g |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 153.14 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Sólido |