Learn More
2-Amino-5-picolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.00€ - 93.80€
CAS | 1603-41-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H8N2 |
Peso molecular (g/mol) | 108.14 |
Número MDL | MFCD00006328 |
Clave InChI | CMBSSVKZOPZBKW-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-amino-5-methylpyridine, 2-amino-5-picoline, 6-amino-3-picoline, 2-pyridinamine, 5-methyl, 5-methylpyridin-2-ylamine, 3-picoline, 6-amino, 5-methyl-2-pyridinamine, 5-methyl-2-pyridylamine, 5-methyl-2-aminopyridine, 2-amino-5-methyl pyridine |
PubChem CID | 15348 |
Nombre IUPAC | 5-metilpiridin-2-amina |
SMILES | CC1=CN=C(C=C1)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10625712
|
Thermo Scientific Acros
104390100 |
10 g | Frasco de vidrio |
29.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10385730
|
Thermo Scientific Acros
104390500 |
50 g | Frasco de vidrio |
93.80€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1603-41-4 | |
108.14 | |
CMBSSVKZOPZBKW-UHFFFAOYSA-N | |
15348 | |
CC1=CN=C(C=C1)N |
C6H8N2 | |
MFCD00006328 | |
2-amino-5-methylpyridine, 2-amino-5-picoline, 6-amino-3-picoline, 2-pyridinamine, 5-methyl, 5-methylpyridin-2-ylamine, 3-picoline, 6-amino, 5-methyl-2-pyridinamine, 5-methyl-2-pyridylamine, 5-methyl-2-aminopyridine, 2-amino-5-methyl pyridine | |
5-metilpiridin-2-amina |
Especificaciones
2-Amino-5-picoline | |
1603-41-4 | |
100.0 | |
Blanco a amarillo | |
Auténtico | |
C6H8N2 | |
22, V,9, 289 | |
Solubility in water: freely soluble. | |
CC1=CN=C(C=C1)N | |
108.14 | |
108.14 | |
Polvo cristalino, cristales o copos |
99% | |
98.5 | |
80.0°C to 81.0°C | |
227.0°C | |
98.5% min. (GC) | |
MFCD00006328 | |
2-amino-5-methylpyridine, 2-amino-5-picoline, 6-amino-3-picoline, 2-pyridinamine, 5-methyl, 5-methylpyridin-2-ylamine, 3-picoline, 6-amino, 5-methyl-2-pyridinamine, 5-methyl-2-pyridylamine, 5-methyl-2-aminopyridine, 2-amino-5-methyl pyridine | |
CMBSSVKZOPZBKW-UHFFFAOYSA-N | |
5-metilpiridin-2-amina | |
15348 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación ocular grave.
Tóxico en caso de ingestión.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea.
Tóxico en contacto con la piel.
Tóxico en caso de inhalación.
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar con abundante agua y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 216-503-5
missing translation for 'rtecsNumber' : TJ5141000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2-Amino-5-picoline
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.