Learn More
2-Amino-3-yodo-5-metilpiridina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15413787
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15413787 250 mg 250 miligramos
11332979 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413787 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27787.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 211308-79-1
Fórmula molecular C6H7IN2
Peso molecular (g/mol) 234.04
Número MDL MFCD09037445
Clave InChI GSRKHYYLAZKHSA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15350912
Nombre IUPAC 3-yodo-5-metilpiridin-2-amina
SMILES CC1=CC(=C(N=C1)N)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Amino-3-iodo-5-methylpyridine
Punto de fusión 86°C to 89°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 2-amino-3-iodo-5-methylpyridine, 3-iodo-5-methyl-pyridin-2-ylamine, acmc-20ao5b, 3-iodo-5-methylpyridine-2-amine, 2-pyridinamine,3-iodo-5-methyl, 2-pyridinamine, 3-iodo-5-methyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.04
Porcentaje de pureza 95%