CAS RN 211308-79-1
CAS RN 211308-79-1
IUPAC Nombre:
3-iodo-5-methylpyridin-2-amine
Sinónimos:
3-iodo-5-methylpyridin-2-amine
Peso molecular (g/mol):
234.04
Fórmula molecular:
C6H7IN2
InChi Key:
GSRKHYYLAZKHSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=CC(I)=C(N)N=C1
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Amino-3-yodo-5-metilpiridina, 95 %, Thermo Scientific™
CAS: 211308-79-1 Fórmula molecular: C6H7IN2 Peso molecular (g/mol): 234.04 Número MDL: MFCD09037445 Clave InChI: GSRKHYYLAZKHSA-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 15350912 Nombre IUPAC: 3-yodo-5-metilpiridin-2-amina SMILES: CC1=CC(=C(N=C1)N)I