Learn More
Ácido 2-amino-3,5-diyodobenzoico, +98 %, Thermo Scientific™
58.07€ - 564.00€
CAS | 609-86-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H5I2NO2 |
Peso molecular (g/mol) | 388.931 |
Número MDL | MFCD00007682 |
Clave InChI | RFIBDMCPIREZKC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3,5-diiodoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-diiodo, anthranilic acid, 3,5-diiodo, 2-amino-3,5-diiodobenzoicacid, acmc-209mnv, 3,5-diiodoanthranilicacid, 3,5-diiodoanthanilic acid, anthranilic acid,5-diiodo, 4-14-00-01085 beilstein handbook reference, 2-amino-3,5-diiodo-benzoic acid |
PubChem CID | 69116 |
Nombre IUPAC | Ácido 2-amino-3,5-diyodobenzoico |
SMILES | C1=C(C=C(C(=C1I)N)C(=O)O)I |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11448186
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15308.06 |
5 g | |||||||
11458186
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15308.14 |
25 g |
194.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11468186
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15308.22 |
100 g | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
609-86-9 | |
388.931 | |
RFIBDMCPIREZKC-UHFFFAOYSA-N | |
69116 | |
C1=C(C=C(C(=C1I)N)C(=O)O)I |
C7H5I2NO2 | |
MFCD00007682 | |
3,5-diiodoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-diiodo, anthranilic acid, 3,5-diiodo, 2-amino-3,5-diiodobenzoicacid, acmc-209mnv, 3,5-diiodoanthranilicacid, 3,5-diiodoanthanilic acid, anthranilic acid,5-diiodo, 4-14-00-01085 beilstein handbook reference, 2-amino-3,5-diiodo-benzoic acid | |
Ácido 2-amino-3,5-diyodobenzoico |
Especificaciones
2-Amino-3,5-diiodobenzoic acid | |
∼240°C (decomposition) | |
MFCD00007682 | |
Light sensitive | |
RFIBDMCPIREZKC-UHFFFAOYSA-N | |
Ácido 2-amino-3,5-diyodobenzoico | |
69116 | |
≥98% |
609-86-9 | |
C7H5I2NO2 | |
779429 | |
3,5-diiodoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-3,5-diiodo, anthranilic acid, 3,5-diiodo, 2-amino-3,5-diiodobenzoicacid, acmc-209mnv, 3,5-diiodoanthranilicacid, 3,5-diiodoanthanilic acid, anthranilic acid,5-diiodo, 4-14-00-01085 beilstein handbook reference, 2-amino-3,5-diiodo-benzoic acid | |
C1=C(C=C(C(=C1I)N)C(=O)O)I | |
388.931 | |
388.93 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 210-201-7
missing translation for 'rtecsNumber' : CB2999300
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only