Learn More
2',7'-diclorofluoresceína 3',6'-diacetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
74.90€ - 251.00€
CAS | 2044-85-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C24H14Cl2O7 |
Peso molecular (g/mol) | 485.27 |
Número MDL | MFCD00037501 |
Clave InChI | VQVUBYASAICPFU-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 104913 |
Nombre IUPAC | acetato (6'-acetiloxy-2',7'-dicloro-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanteno]-3'-il) |
SMILES | CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1Cl)C1(OC(=O)C3=CC=CC=C13)C1=CC(Cl)=C(OC(C)=O)C=C1O2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10419301
|
Thermo Scientific Acros
347250010 |
1 g | Frasco de vidrio |
74.90€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10419491
|
Thermo Scientific Acros
347250050 |
5 g | Frasco de vidrio |
251.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2044-85-1 | |
485.27 | |
VQVUBYASAICPFU-UHFFFAOYSA-N | |
acetato (6'-acetiloxy-2',7'-dicloro-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanteno]-3'-il) |
C24H14Cl2O7 | |
MFCD00037501 | |
104913 | |
CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1Cl)C1(OC(=O)C3=CC=CC=C13)C1=CC(Cl)=C(OC(C)=O)C=C1O2 |
Especificaciones
2', 7'-Dichlorofluorescein 3', 6'-diacetate | |
2044-85-1 | |
100.0 | |
C24H14Cl2O7 | |
19, IV, 2912 | |
Auténtico | |
acetato (6'-acetiloxy-2',7'-dicloro-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanteno]-3'-il) | |
104913 | |
≥96.0% | |
Polvo o cristales |
239°C to 246°C | |
96.0 | |
97% | |
MFCD00037501 | |
VQVUBYASAICPFU-UHFFFAOYSA-N | |
CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1Cl)C1(OC(=O)C3=CC=CC=C13)C1=CC(Cl)=C(OC(C)=O)C=C1O2 | |
485.27 | |
485.27 | |
Incoloro a blanco |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca lesiones oculares graves.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2',7'-Dichlorofluorescein 3',6'-diacetate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.