Learn More
2,6-Dicloropiridin-4-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2, 6-Dichloropyridin-4-amine |
CAS | 2587-02-2, 2588-04-7 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Fórmula molecular | C5H5Cl2N2 |
Cantidad | 1 g |
Sinónimo | 4-amino-2,6-dichloropyridine, 2,6-dichloro-4-aminopyridine, 2,6-dichloro-pyridin-4-ylamine, 4-pyridinamine, 2,6-dichloro, 2,6-dichloro-4-pyridylamine, 2,6-dichloropyridin-4-ylamine, 2,6-dichloro-4-amino pyridine, 2,6-dichloro-4-pyridinamine, pubchem5530, acmc-1cot2 |
Clave InChI | WAEZOSSWRXDWAX-UHFFFAOYSA-O |
SMILES | C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)N |
Nombre IUPAC | 2,6-dicloropiridina-4-amina |