Learn More
Ácido 2-(4-piridil)-1,3-tiazol-4-carboxílico, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2-(4-pyridyl)-1, 3-thiazole-4-carboxylic Acid |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Cantidad | 10 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.22 |
Porcentaje de pureza | 95% |