Learn More
Ácido 2-(4-metilperhidro-1,4-diazepin-1-il)benzoico clorhidrato hemihidrato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10602895
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 921938-77-4
Fórmula molecular C13H19ClN2O2
Peso molecular (g/mol) 270.757
Número MDL MFCD09065004
Clave InChI UCYNEWGETFFMQY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hydrochloride, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid hcl, 2-4-methylhomopiperazin-1-yl benzoic acid hydrochloride hemihydrate, 2-4-methyl-1,4-diazepan-1-yl benzoic acid-hydrogen chloride 1/1, 2-4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl benzoic acid hydrochloride 0.5 hydrate, benzoicacid, 2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-, hydrochloride 1:1, benzoicacid,2-hexahydro-4-methyl-1h-1,4-diazepin-1-yl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 24229621
Nombre IUPAC ácido 2-(4-metil-1,4-diazepan-1-il)benzoico; clorhidrato
SMILES CN1CCCN(CC1)C2=CC=CC=C2C(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Methylperhydro-1, 4-diazepin-1-yl)benzoic acid hydrochloride hemihydrate
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.77
Porcentaje de pureza 95%