Learn More
2,4-Dimetilestireno, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
73.50€ - 589.00€
CAS | 2234-20-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H12 |
Peso molecular (g/mol) | 132.21 |
Número MDL | MFCD00014937 |
Clave InChI | OEVVKKAVYQFQNV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,4-dimethylstyrene, 4-vinyl-m-xylene, styrene, 2,4-dimethyl, 1,3-dimethyl-4-vinylbenzene, 1-vinyl-2,4-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-4-ethenylbenzene, benzene, 1-ethenyl-2,4-dimethyl, unii-543es1o25e, styrene,4-dimethyl, acmc-1cb1s |
PubChem CID | 16694 |
Nombre IUPAC | 1-etenil-2,4-dimetilbenceno |
SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)C=C)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10499052
|
Thermo Scientific Acros
271150050 |
5 g | Frasco de vidrio |
73.50€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15234694
|
Thermo Scientific Acros
271150250 |
25 g | Frasco de vidrio | ||||||
15244694
|
Thermo Scientific Acros
271151000 |
100 g | Frasco de vidrio | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2234-20-0 | |
132.21 | |
OEVVKKAVYQFQNV-UHFFFAOYSA-N | |
16694 | |
CC1=CC(=C(C=C1)C=C)C |
C10H12 | |
MFCD00014937 | |
2,4-dimethylstyrene, 4-vinyl-m-xylene, styrene, 2,4-dimethyl, 1,3-dimethyl-4-vinylbenzene, 1-vinyl-2,4-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-4-ethenylbenzene, benzene, 1-ethenyl-2,4-dimethyl, unii-543es1o25e, styrene,4-dimethyl, acmc-1cb1s | |
1-etenil-2,4-dimetilbenceno |
Especificaciones
2, 4-Dimethylstyrene | |
2234-20-0 | |
100.0 | |
0.9060g/mL | |
60°C | |
96% min. (GC) | |
(CH3)2C6H3CH=CH2 | |
MFCD00014937 | |
2,4-dimethylstyrene, 4-vinyl-m-xylene, styrene, 2,4-dimethyl, 1,3-dimethyl-4-vinylbenzene, 1-vinyl-2,4-dimethylbenzene, 1,3-dimethyl-4-ethenylbenzene, benzene, 1-ethenyl-2,4-dimethyl, unii-543es1o25e, styrene,4-dimethyl, acmc-1cb1s | |
CC1=CC(=C(C=C1)C=C)C | |
0.05 % (ca.) t-butylcatechol | |
16694 | |
97% |
97% | |
96.0 | |
-64.0°C | |
73.0°C to 74.0°C (10.0 mmHg) | |
Auténtico | |
C10H12 | |
1.5410 to 1.5440 | |
0.906 | |
OEVVKKAVYQFQNV-UHFFFAOYSA-N | |
1-etenil-2,4-dimetilbenceno | |
132.21 | |
132.21 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Líquido y vapor inflamables.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo.
Seguir aclarando.
Mantener alejado de
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 218-781-3
missing translation for 'rtecsNumber' : WL4450000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 2,4-Dimethylstyrene, stabilized
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H226-Líquidos y vapores inflamables.